Learn More
Erlab™ Verfügbare Filter für Captair 832BF Midcap
Dieser Captair 832 BF Midcap Filterchemikalienlagerschrank bietet eine hervorragende Filterqualität. Wir schützen Anwender und Labortechniker vor chemischen Risiken. Ihre Technologie passt sich der Art des gelagerten Produkts an. Dank der transparenten Türen haben die Anwender einen optimalen Überblick über die gelagerten Produkte.
Marke: Erlab™ AB32
Additional Details : Gewicht : 110.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards: Filtrationsleistungen geprüft nach der Norm AFNOR NF X 15-211:2009 : Frankreich - EN 1822 : 1998 (HEPA H14)
- CE-Kennzeichnung
- Luftstrom 70 m3/h
- Spannung/Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme 35W
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Türen: Klares, chemikalienbeständiges Acryl für einfache Sicht
- Filtrationsmodul: Polypropylen
- Kohlenstofffiltration: AS : Für organische Dämpfe - BE : Säuredämpfe F : Für Formaldehyddämpfe - K : Für Ammoniakdämpfe
- Partikelfiltration für Pulver: HEPA H14:99,995 % Abscheidegrad von Partikeln über 0,1 μm
- Chemical Listing: Liste der zugelassenen Chemikalien
- Doppeltüren mit Einlegeböden
- Speicherkapazitäten: 120 x 1L Glasflaschen
- Anzahl der Fächer: 2
- Lieferung mit 10 beweglichen Einlegeböden mit integrierter Halteschale
- Absorbierende Matten 2
- Schlüsselschloss
Spezifikation
Chemikalienschränke | |
35.4 in. | |
900 mm | |
19.7 in. | |
500 mm | |
10 | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998 |
81.1 in. | |
Steel, Polymer | |
500 x 900 x 2060 mm | |
White | |
2060 mm | |
2 |