Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 633 Smart
Diese chemische Filterhaube Captair 633 Smart, die giftige Gase an der Quelle erfasst und mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter filtert, bietet ein höheres Maß an Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA651
Additional Details : Gewicht : 100.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsnormes AFNOR NF X 15-211 : 2009 : Frankreich - BS 7989 : Angleterre - DIN 12 927 :Deutschland - EN 1822 :1998 (filtre HEPA H14 & ULPA U17)
- CE-Kennzeichnung
- Maße (mm) : Innen : L 1569 x T 749 x H 907 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen : L 1620 x P 960 x H 1340 / 1515 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Luftström 660 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Spannung / Fréquence : 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme : 160 W
- Schärpenöffnungen : Neue Reversschärpe oder länglich
- Struktur : Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul aus Polypropylen
- Filtrationstechnologie 3 Säulen, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden können
- Filterkolonnenkonfiguration : Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und Partikelfiltration für Pulver.
- Partikelvorfilter : Schützt die Hauptfilter vor Staub
- Detektionssensor : Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyde
- Innenbeleuchtung LED-Beleuchtung > 650 Lux
- Anémomètre : Luftgeschwindigkeitsalarm
- Optionale Taste für die Deckenleuchte
- Transparente Rückwand : Klare Acrylplatte für einfache Betrachtung
- Arbeitsflächen : Trespa Top Lab plus, gehärtetes Glas oder 304L Edelstahl
- Bänke : Fest (Sitzbank)
- Tischausstattung : Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (nur kompatibel mit Trespa™ Top Lab plus Arbeitsplatte und Festbank)
- Chemical Listing : Liste der zugelassenen Chemikalien
- Kommunikationsschnittstelle : Einfache Kommunikation durch akustische und Lichtimpulse : Gerätelaufzeit, Luftgeschwindigkeit, automatischer Alarm zur Erkennung eines Filtrationsfehlers, Lüftungseinstellungen, Lüfterausfallalarm
- eGuard APP für die Fernbedienung zur Überwachung der Haube, Ä
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12 927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
960 x 1620 x 1515 mm | |
160 W |