Learn More
Erlab™ Filternde chemische Abzugshauben Captair 321 Midcap
Diese chemische Filterhaube Captair 321midcap, die giftige Gase an der Quelle erfasst und mit einem speziell von Erlab entwickelten Filter filtert, bietet ein höheres Maß an Benutzerschutz als alle anderen Filtrations- oder Extraktionsgeräte. Sie ermöglicht Ihnen außergewöhnlichen Arbeitskomfort und mehr Konzentration auf Ihre Handhabungen.
Marke: Erlab™ AA602
Additional Details : Gewicht : 38.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards AFNOR NF X 15-211:2009*: Frankreich - BS 7989: England - DIN 12927:Deutschland - EN 1822:1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Maße (mm): Innen: L 765 x T 621 x H 732 (Nutzhöhe der Arbeitsfläche) - Außen: L 808 x D 621 x H 1110/1285 (max/min Höhe der Filtersäule)
- Luftstrom 220 m3/h - 135 CFM
- Luftgeschwindigkeit 0,4 bis 0,6 m/s - 79 fpm bis 118 fpm
- Spannung / Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 65 W
- Schärpe Öffnungen: Länglich
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Seiten- und Frontplatten aus chemikalienbeständigem Acryl
- Filtrationsmodul aus Polypropylen
- Filtrationstechnologie 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden kann
- Nach der Konfiguration der Filtersäule können Sie die Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und die Partikelfiltration für Pulver durchführen
- Partikelvorfilter: Schützt den Hauptfilter vor Staub
- Anemometer: Anzeige der Luftgeschwindigkeit
- Optionale Taste für die Deckenleuchte
- Transparente Rückwand (Option): Sichtfenster aus transparentem Acryl
- Arbeitsflächen Trespa™ Top Labplus, Glas oder 304L Edelstahl
- Bänke Mobil (Mobicap) oder fest (Benchcap)
- Tischausstattung: Technische Gasauslässe, Wasserauslässe, vordere Steuerventile, Spüle, Steckdosen (nur kompatibel mit Trespa™ Top Labplus Arbeitsplatte und Festbank)
- Chemical Listing: Liste der zugelassenen Chemikalien
Spezifikation
Filterabzüge | |
Epoxy-coated Steel | |
CE, AFNOR NF X 15-211:2009, BS 7989, DIN 12927, EN 1822:1998 | |
110/230 V |
Bonded Carbon and/or HEPA | |
0.4 to 0.6 m/sec. | |
621 x 808 x 1285 mm | |
65 W |