Learn More
Erlab™ Filterschrank Captair 1634 Smart
Dieser Captair 1634 Smart Filterchemikalienlager bietet eine hervorragende Filterqualität. Wir stellen sicher, dass Anwender und Labortechniker vor chemischen Risiken geschützt sind. Ihre Technologie passt sich der Art des gelagerten Produkts an.
Marke: Erlab™ AB51//03
Additional Details : Gewicht : 208.00000kg
Beschreibung
- Sicherheitsstandards: Filtrationsleistungen geprüft nach der Norm AFNOR NF X 15 211:2009 : Frankreich - EN 1822 : 1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filter)
- CE-Kennzeichnung
- Luftstrom 220 m3/h / 129 CFM
- Spannung/Frequenz 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme 45 W
- Struktur: Korrosionsbeständiger galvanisierter Stahl beschichtet mit Antisäurepolymer
- Die Türen sind klar und aus chemikalienbeständigem Acryl für eine einfache Betrachtung.
- Filtrationsmodul: Polypropylen
- Kommunikationsschnittstelle: Wenn das Licht pulsiert: Tür(n) offen gelassen - Containment ist gefährdet -Filterdurchbruch
- Filtrationstechnologie 1 Säule, die für Flüssigkeiten, Pulver oder beides konfiguriert werden kann
- Filterkolonnenkonfiguration: Kohlenstofffiltration für Gase und Dämpfe und Partikelfiltration für Pulver
- Detektionssensor für : Typ S, für Lösungsmittel / Typ A, für Säuren / Typ F, für Formaldehyde
- Embedded Service: Fernsteuerung zur Überwachung des Speicherschrank-Status, Änderung der Einstellungen und sofortige Ausgabe von Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte
- Türsensoren: Alarm bei geöffneten Türen
- Liste der zugelassenen Chemikalien
- Lieferung mit 20 verstellbaren Fachböden mit integrierter Halteschale und 2 Türen
- Absorbierende Matten: 4
- Schlüsselschloss
Spezifikation
Chemikalienschränke | |
71 in. | |
Integrated Retention Tray, 4 Absorbing Mats, Storage for 240 x 1 L Glass Bottles | |
26 in. | |
Adjustable | |
20 | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 |
89.4 in. | |
Steel, Polymer | |
660 x 1805 x 2270 mm | |
White | |
Swing | |
2 |