Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO Natriumsalz, 98 %
Artikelnummer. 11400688
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11400688
Marke: Thermo Scientific Chemicals B25202.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 102601-34-3 | C9H12NO4S | 230.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102601-34-3
Summenformel C9H12NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
MDL-Nummer MFCD00070063
InChI-Schlüssel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC-Name (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPSO sodium salt
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 259.3
Reinheit (%) 98%