Learn More
Globe Scientific Caps for Sample Cups
Beschreibung
- For use on Globe Scientific sample cups
- Snap easily and securely into place
- Available with flat top (21-200-100) or pierceable cross cut (21-200-101)
- Polyethylene (PE)
- Natural color
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | Flat-Top |
| Menge | 1000/Pk. |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Schnappverschluss |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Globe Scientific Probenbecher |