Beschreibung
- Die transparenten Polypropylen-(PP)-Fläschchen ermöglichen eine ungehinderte Betrachtung der Probe
- Die Fläschchen sind bruchsicher und können Gefriertemperaturen ausgesetzt sein
- Sie verfügen über leckfeste Schraubkappen, die in einer einzigen Drehung entfernt oder versiegelt werden können
- Kappen in Blau, Grün, Rot, Weiß und Gelb erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schraubverschluss |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Grün |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 6101-Röhre und 6102-Röhre |