Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. p-81983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10347830
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172621000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M in H2O) at 0nm
Chemischer Name oder Material CAPS
Extinktionsbedingungen (0.1M in H2O)
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Strukturformel C6H11NH(CH2)3SO3H
Verpackung Glasflasche
Merck Index 15, 1769
Formelmasse 221.31
Reinheit (%) ≥98.5% (on dry substance)
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CAPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.