Learn More
CAPS, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.5, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| CAS | 1135-40-6 |
| Konzentration | 0.5 M |
| pH | 9.5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Summenformel | C9H19NO3S |
| MDL-Nummer | MFCD00003837 |
| InChI-Schlüssel | PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
| IUPAC-Name | 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure |
| Show More |