Learn More
CAPS, 0.5 M-Pufferlösung, pH 9.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475929
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475929 250 ml 250 Milliliter
15485929 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475929 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63749.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1135-40-6
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 ml
Summenformel C9H19NO3S
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 221.32