Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0.5 M-Pufferlösung, pH 11.0
Artikelnummer. 15415409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415409 500 mL 500 Milliliter
15405409 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415409 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63138.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.68 CHF
    146.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 17.03 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPS
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 11.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL