Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0.5 M-Pufferlösung, pH 10.5
Artikelnummer. 15494819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494819 500 mL 500 Milliliter
15484819 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494819 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62446.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.62 CHF
    121.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 13.97 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid) buffer salt is used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer that is useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electrotransfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. CAPS is not one of the original Good’s buffers, although it has a similar structure to the other propanesulfonic acids and was selected as a highly water soluble buffering reagent with an optimum buffering pH of 10.4 and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
CAPS (N-Cyclohexyl-3-aminopropansulfonsäure)-Puffersalz wird zur Herstellung von CAPS-Puffer verwendet, einem zwitterionischen Puffer, der im pH-Bereich 7.9 bis 11.1 nützlich. CAPS-Puffer wird in Western und Immun-Blotting-Experimenten sowie in der Proteinsequenzierung und -identifizierung weit verbreitet eingesetzt. Wird bei der Elektroübertragung von Proteinen auf PVDF (sc-3723) oder Nitrocellulosemembranen (sc-3718, sc-3724) verwendet. Der hohe pH-Wert dieses Puffers macht ihn für den Transfer von Proteinen mit einem pI > 8.5 nützlich. CAPS ist kein ursprünglicher Good-Puffer, obwohl es eine ähnliche Struktur wie die anderen Propansulfonsäuren hat. Es wurde aber als hochgradig wasserlösliches Pufferreagenz mit einem optimalen Puffer-pH-Wert von 10.4 und minimaler Reaktivität mit Enzymen oder Proteinen sowie minimaler Salzeffekte ausgewählt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 g/l) bei 20 °C und Methanol (1 %).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1135-40-6
Summenformel C9H19NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 221.32
MDL-Nummer MFCD00003837
InChI-Schlüssel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-(Cyclohexlamin)propan-1-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CAPS
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 10.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL