Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 0.5 M-Pufferlösung, pH 10.5
Beskrivelse
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid) buffer salt is used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer that is useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electrotransfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. CAPS is not one of the original Good’s buffers, although it has a similar structure to the other propanesulfonic acids and was selected as a highly water soluble buffering reagent with an optimum buffering pH of 10.4 and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAPS (N-Cyclohexyl-3-aminopropansulfonsäure)-Puffersalz wird zur Herstellung von CAPS-Puffer verwendet, einem zwitterionischen Puffer, der im pH-Bereich 7.9 bis 11.1 nützlich. CAPS-Puffer wird in Western und Immun-Blotting-Experimenten sowie in der Proteinsequenzierung und -identifizierung weit verbreitet eingesetzt. Wird bei der Elektroübertragung von Proteinen auf PVDF (sc-3723) oder Nitrocellulosemembranen (sc-3718, sc-3724) verwendet. Der hohe pH-Wert dieses Puffers macht ihn für den Transfer von Proteinen mit einem pI > 8.5 nützlich. CAPS ist kein ursprünglicher Good-Puffer, obwohl es eine ähnliche Struktur wie die anderen Propansulfonsäuren hat. Es wurde aber als hochgradig wasserlösliches Pufferreagenz mit einem optimalen Puffer-pH-Wert von 10.4 und minimaler Reaktivität mit Enzymen oder Proteinen sowie minimaler Salzeffekte ausgewählt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 g/l) bei 20 °C und Methanol (1 %).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | CAPS |
| Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
| pH | 10.5 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |
Sikkerhed og håndtering
- CAPS, 0.5M buffer solution, pH 10.5
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.