Learn More
Caproic acid, ∽98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427851 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 11427851
Marke: MP Biomedicals 0215055380
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caproic acid
CAS 142-62-1
Farbe Farblos
Dichte 0.927 (water=1)
Prozentgehaltsbereich ∽98%
Summenformel C6H12O2
Menge 100 mL
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
InChI-Schlüssel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Hexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formelmasse 116.18
Physikalische Form Flüssigkeit