Learn More
CAPRIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CAPRIN1
Konzentration 0.21 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16814144
Unterlagen ansehen
Proteintech
15112-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16804144
Unterlagen ansehen
Proteintech
15112-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
GPIP137 may regulate the transport and translation of mRNAs of proteins involved in synaptic plasticity in neurons and cell proliferation and migration in multiple cell types. It is expressed in the cytoplasm.
Spezifikation
Spezifikation
CAPRIN1
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q14444, Q5M9G3, Q60865
362173, 4076, 53872
CAPRIN1 Fusion Protein Ag7099
Primary
-20°C
CAPRIN1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
caprin 1, CAPRIN1, GPI anchored protein p137, GPI p137, GPIAP1, GPIP137, M11S1, p137GPI, RNG105
Caprin1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CAPRIN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech