Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Weithalsfläschchen aus Polypropylen mit Klappdeckel
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Manipulationssicher, mit Klappdeckel
Enthält:
Etikett und Temperaturstreifen mit zwei Skalen
Fläschchen und Verschluss
Temperaturstreifen mit zwei Skalen
Typ:
Fläschchen
Probenbehälter
Packungsgröße:
400 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Weithals-Fläschchen mit Klappdeckel gehören zur Standardausrüstung für die Urinentnahme und den -transport. Sie bestehen aus 100 % Polypropylenharz.
- Auslaufsichere Behälter werden auf ihre Bindungseigenschaften gegenüber den wichtigsten Testzielen von Rauschgiften wie Marihuana und Kokain getestet.
- Aus 100 % Polypropylenharz
- Polypropylen verhindert beim Transport und bei der Lagerung die Bindung von Arzneimitteln an die Behälterwände, um optimale Testergebnisse zu gewährleisten.
- Die Deckel sind über ein Scharnier fest am Behälter befestigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 90 ml-Fläschchen mit Klappdeckel, Doppelventil, weiß |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 48 mm |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 90 mL |
| Enthält | Fläschchen und Verschluss |
| Modell | Twin Valve |
| Volumen (angloamerikanisch) | 3 oz. |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Mehr anzeigen |