Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Veterinärprobenentnahme- und Transportfläschchen, PP, 0.37 oz. (11 ml)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15698578
Click to view available options
Material:
Hochgradig durchsichtiges Polypropylen
Polypropylen
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Verschlussversieglung, Klappdeckel
Anzahl pro Karton:
500
1500
2000
Packungsgröße:
1500 Stück
2000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15698578
Marke: Thermo Scientific™ VETHC500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen für die Probenahme und den Transport von Veterinärproben sind aus Polypropylen gefertigt und ermöglichen dank ihrer Transparenz eine gute Sicht.
Die Thermo Scientific™ Capitol Fläschchen für Sammeln und Transport von Proben im Veterinärwesen aus durchscheinendem Polypropylen lassen den Inhalt problemlos erkennen.
Eigenschaften:
  • Wird häufig zur Infektionskontrolle von Mastitis und Tierprobensammlung verwendet
  • Sammeln und transportieren Sie Biopsien sowie Urin- und Blutproben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hochgradig durchsichtiges Polypropylen, 0,44 oz. (13 ml); 500 Stck./Karton
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Material Hochgradig durchsichtiges Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 13 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Veterinärmedizinische Proben
Anzahl pro Karton 500
Volumen (angloamerikanisch) 0.44 oz.
Verschlusstyp Klappdeckel
Höhe (metrisch) 95 mm
Typ Probennahme- und Transportröhrchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.