Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17135321
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17135321
Marke: Thermo Scientific™ S40824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Eigenschaften:
  • Die Röhrchen haben einen konischen Boden und eine freistehende Basis mit Stehrand
  • Firmeneigene Konservierungstablette schützt Urinproben
  • Aus reinem Polypropylen für hohe Klarheit
  • Für lichtempfindliche Proben sind braune Röhrchen erhältlich
Bestellinformationen:
1000 pro Packung
Im Lieferumfang enthalten:
Firmeneigene Konservierungstablette, 12 ml-Transportröhrchen, gelber Schraubverschluss, Kennzeichnung mit Fülllinie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Gelb
Beschreibung 12 ml-Urinanalyse-Transportsystem mit braunen Röhrchen
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 12 mL
Anzahl pro Karton 1000
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 96 mm
Typ Probenröhrchen
Konservierungsmittel Ja