Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Geteiltes Probenahmekit mit Folienverschluss
Das Thermo Scientific™ Capitol Vial geteilte Probenahme-Kit mit Folienverschluss eignet sich zur Probenentnahme und -lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ 92023
Additional Details : Gewicht : 5.13000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Capitol Vial geteilte Probenahme-Kit mit Folienverschluss eignet sich zur Probenentnahme und -lagerung. Eignet sich ideal für SAMHSA-Arbeitsplatzprüfungen.
Eigenschaften:
- Einfach zu verwenden — Den Deckel der Folie abziehen, die Komponenten entfernen und den Sammelbecher an den Spender aushändigen
- Gießen Sie nach der Probennahme 30 ml Urin in das erste Transportfläschchen und 15 ml in das zweite Fläschchen, und schließen Sie den Klappdeckel, bis er einrastet
- Fläschchen in die vordere Tasche des Probenbeutels einlegen und die ausgefüllte Anforderung in die hintere Tasche stecken
- Entfernen Sie das blaue Trennpapier und falten Sie die Klappe über die Tasche, um sie zu verschließen
Bestellinformationen:
Kundenspezifische Beschriftung für Folienaufsätze und Probenbeutel möglich.
Inhalt:
Becher (8 oz.) mit Temperaturanzeigenstreifen, zwei (2) 45 ml Probenröhrchen, generischer Probenbeutel mit zwei Taschen, Aufsaugfolie.
Hinweis:
Für Tests nach den Richtlinien der Substance Abuse and Mental Health Services Administration, siehe SAMSHA-Anweisungen für Probenahme und -transport.
Spezifikation
Probenahme-Kit | |
Unsteril | |
Drogentestprogramme der U.S.-Bundesregierung am Arbeitsplatz | |
100/Karton |
Polypropylen | |
Split Probenahmekit mit Folienverschluss, 100/Karton | |
8 oz.-Becher mit Temperaturanzeigenstreifen, 2 x 45 ml-Transportröhrchen, einem generischen Probenbeutel mit zwei Taschen und Saugeinlage und Folienverschluss. |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.