Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich
Artikelnummer. 17125261
Click to view available options
Farbe:
AD, rot
Gelb
Gelbgrün
Gold
Grün
Hellbraun
Hellorange
Hellrot
Himmelblau
ID; Orange
Königsblau
Limone
Naturfarben
Pink
Schwarz
Silber
Türkis
Violett
Wein
Weiß
Modell:
Beschriftungsfeld
Hohes Profil
Hohes Profil, Beschriftungsfeld
Niedrige Höhe
Niedriges Profil, Weithals
Standard
Stehrand
Volumen (angloamerikanisch):
1,5 oz.
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
175 Stück
240 Stück
250 Stück
400 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 17125261
Marke: Thermo Scientific™ 02 WHITE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
  • Aseptisches, luftdichtes und auslaufsicheres Design
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Festes Deckelscharnier ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Behälter ohne Schulter und Auskleidung
  • 23 mm ID x 84 mm Länge (0,9 x 3,3 in)
  • Erhältlich in 22 verschiedenen Farben
Bestellinformationen:
600 pro Packung
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,9 in.
Innendurchmesser (metrisch) 23 mm
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Füllstand Von der FDA zugelassen
Modell Standard
Volumen (angloamerikanisch) 2,0 oz.
Verschlusstyp Klappdeckel
Höhe (metrisch) 84 mm
Menge Je 1
Zertifizierung/Konformität FDA
Typ Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.