Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top-Fläschchen aus Polypropylen, 90 oz. (3 ml), mit Beschriftungsbereich
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15658568
Click to view available options
Farbe:
AD, rot
Gelb
Gelbgrün
Gold
Grün
Hellbraun
Hellorange
Hellrot
Himmelblau
ID; Orange
Königsblau
Limone
Naturfarben
Pink
Schwarz
Silber
Türkis
Violett
Wein
Weiß
Modell:
Beschriftungsfeld
Hohes Profil
Hohes Profil, Beschriftungsfeld
Niedrige Höhe
Niedriges Profil, Weithals
Standard
Stehrand
Volumen (angloamerikanisch):
1,5 oz.
2,0 oz.
2,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
8 oz.
Packungsgröße:
100 Stück
150 Stück
175 Stück
240 Stück
250 Stück
400 Stück
600 Stück
Artikelnummer. 15658568
Marke: Thermo Scientific™ 2.5CL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Eigenschaften:
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Aseptischer, luftdichter und auslaufsicherer Aufbau
  • Ein Klappdeckel mit festem Gelenk ermöglicht das einfache Öffnen des Fläschchens mit einer Hand
  • Schulterloser Behälter ohne Auskleidung
  • Erhältlich in Größen von 74 ml (2,5 oz.) bis 237 ml (8 oz.)
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2.5 oz., (74 ml), naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 74 mL
Anzahl pro Karton 400
Modell Standard
Volumen (angloamerikanisch) 2,5 oz.
Verschlusstyp Klappdeckel
Höhe (metrisch) 50 mm
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Polypropylen-Behälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.