Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Klappdeckel für lichtempfindliche Proben, 1,52 oz., braun
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Packungsgröße:
600 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Behälter mit Klappdeckel für lichtempfindliche Proben sind aus Polypropylen hergestellt.
- Erhältlich in bernsteinfarben und in schwarz
- Für Aufbewahrung und Transport lichtempfindlicher Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1.52 oz., bernsteinfarben |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,9 in. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 45 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,3 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 45 mL |
| Verschlusstyp | Klappdeckel |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.