Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA Wassertest-Fläschchen
Click to view available options
Enthält:
10-mg-Natriumthiosulfat-Tablette
Packungsgröße:
200 Stück
Beschreibung
Capitol Vial EPA-Fläschchen für Wassertests eignen sich für die Untersuchung von Wasser auf Coliform-Bakterien. Der Behälter verfügt über einen Security-Snap Klappdeckel, der Manipulationssicherheit vor und nach der Probenahme bietet. Garantiert luftdicht.
Merkmale:
- Klappdeckelbehälter aus Polypropylen für einhändige Bedienung mit Verriegelung und Verschlussdeckel
- Gut ablesbare Fläschchen
- Steril
- Erhältlich vorgefüllt mit 10 mg Natriumthiosulfat in Tablettenform für die Probenentchlorung oder ohne Tablette für ungechlortes Wasser
- 100 ml (±2.5 ml) Fülllinie
- Ein voller Zoll Gasraum über der Fülllinie erleichtert das Mischen.
- Die Abreißversiegelung weist vor dem Öffnen der Flasche auf die intakte Sterilität hin.
- Das manipulationssicher verschlossene Versiegelungsband sichert den Security-Snap Deckel, bietet Manipulationssicherheit und eliminiert das Risiko versehentlichen Öffnens nach der Probenahme und während des Transports zum Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | EPA-Fläschchen, hohe Klarheit, steril, mit String, 10 mg Natriumthiosulfat-Tablette |
| Innendurchmesser (metrisch) | 43 mm |
| Farbe | Hochgradig durchsichtig |
| Material | Hochgradig durchsichtiges Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 118 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trinkwasseranalyse |
| Enthält | 10-mg-Natriumthiosulfat-Tablette |
| Volumen (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Verschlusstyp | Produktkette, mit Klappdeckel |
| Mehr anzeigen |