Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial EPA-Fläschchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15638538
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Fläschchen, Natriumthiosulfat-Pille, Schnur
Keine Pille
Packungsgröße:
200 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält unitSize
15638538 Keine Pille 200 Stück
15648538 Fläschchen, Natriumthiosulfat-Pille, Schnur 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15638538 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 04HP83HCNP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Patentierter Klappdeckel mit permanentem Scharnierverschluss
  • Füllvolumen 118 ml (4 oz.)
  • 100 ml-Füllstandslinie gemäß EPA
  • Aus hochtransparentem Kunststoff
  • Mit oder ohne Natriumthiosulfat-Tablette, Schnur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Material Harz-
Volumen (metrisch) 118 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Testen auf Coliform
Enthält Keine Pille
Volumen (angloamerikanisch) 3.99 oz.
Verschlusstyp Klappdeckel