Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40 ml-Fläschchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526610
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Typ:
Behälterschnappverschluss
Polypropylen-Behälter
Packungsgröße:
2500 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15648578
Marke: Thermo Scientific™ LI02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Büroartikeln sowie für allgemeine Verpackungsanwendungen.
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40 ml-Röhrchen mit Schnappverschluss eignen sich ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Büromaterial und zu allgemeinen Verpackungszwecken.
Eigenschaften:
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Die fest angesteckbare Schnappkappe sichert den Behälter
  • Fläschchen und Kappen sind separat erhältlich.
  • Durchscheinende Fläschchen für eine gute Sichtbarkeit des Inhalts
  • Steril
  • Fläschchen ID 28 x 80 mm (1,1 x 3,14 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 40 ml-Behälter
Innendurchmesser (metrisch) 28 mm
Farbe Naturfarben
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 40 ml
Anzahl pro Karton 500
Volumen (angloamerikanisch) 1,35 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 80 mm
Typ Polypropylen-Behälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Schnappverschluss – Art.-Nr. LICAP2500 (nicht im Lieferumfang enthalten)