Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40 ml-Fläschchen
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Typ:
Behälterschnappverschluss
Polypropylen-Behälter
Packungsgröße:
2500 Stück
500 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial 40 ml-Röhrchen mit Schnappverschluss eignen sich ideal für die Aufbewahrung von Kleinteilen und Büromaterial und zu allgemeinen Verpackungszwecken.
Eigenschaften:
- Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
- Die fest angesteckbare Schnappkappe sichert den Behälter
- Fläschchen und Kappen sind separat erhältlich.
- Durchscheinende Fläschchen für eine gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Steril
- Fläschchen ID 28 x 80 mm (1,1 x 3,14 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Beschreibung | Schnappdeckel für Behälter mit 40 ml Inhalt |
| Innendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 40 mL |
| Anzahl pro Karton | 2500 |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Typ | Behälterschnappverschluss |
| Mehr anzeigen |