Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Probenröhrchen mit flachem Boden, 16 x 93 mm
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 93 mm-Transferröhrchen mit flachem Boden eignen sich ideal für Probennahme, Lagerung und Transport.
Marke: Thermo Scientific™ S40120
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial 16 x 93 mm-Transferröhrchen mit flachem Boden eignen sich ideal für Probennahme, Lagerung und Transport.
- Kompatibel mit Universalsteckverschluss, Teilenummer M995133
- Die Röhrchen sind aus Polypropylen hergestellt
Spezifikation
16 x 93 mm-Transferröhrchen mit flachem Boden; 1.000 Stück | |
Polypropylen | |
1000 | |
Steckverschluss | |
Analysenzertifikat (COA) | |
Universal-Steckverschluss – M995133 |
16 mm | |
18 mL | |
Flachboden | |
93 mm | |
Probenröhrchen mit flachem Boden |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.