Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch) Schlauch:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
Beschreibung
- Kapillarröhrchen
- Ein Ende geschlossen
- In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,15 mm |
| Länge (metrisch) Schlauch | 120 mm |
| Menge | 4 x 250/Packung |