Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Artikelnummer. 11807003
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
1,75 mm
1.75 mm
2.35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11807003 80 mm 1.55 mm 1000 Stück
10106960 100 mm 1.55 mm 1000 Stück
13240490 10 mm 1 mm 1000 Stück
10489512 150 mm 1.35 mm 1000 Stück
10790033 150 mm 1.75 mm 1000 Stück
10365511 150 mm 1 mm 1000 Stück
10395411 150 mm 2.35 mm 1000 Stück
13270490 80 mm 1.35 mm 1000 Stück
10190851 80 mm 1.75 mm 1000 Stück
10190801 90 mm 1.55 mm 1000 Stück
10652812 90 mm 1.75 mm 1000 Stück
10645214 75 mm 1.35 mm 1000 Stück
10039630 70 mm 1,35 mm 1000 Stück
10587441 75 mm 1,55 mm 1000 Stück
10253671 120 mm 1,75 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11807003 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9211580
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor. Hirschmann Instruments™ Kapillarrohre für die Schmelzpunktbestimmung, einseitig geschlossen, werden aus Klarglas hergestellt.
  • Kapillarröhrchen
  • In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.55 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schmelzpunkt-Bestimmung
Röhrchenausführung Ein Ende geschlossen
Länge (metrisch) 80 mm
Typ Kapillarröhrchen