Learn More
SGE Analytical Science™ BPX70 Capillary Column, 120m x 0.25mm x 0.25μm -054624-
Artikelnummer. 10463912
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10463912 120 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10463912 Lieferant SGE Analytical Science™ Lieferanten-Nr. 054624
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Säulen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. SGE Analytical Science™ BPX70 GC-Kapillarsäulen sind ideal für Fettsäuremethylester, Kohlenhydrate, Pharmazeutika und GC/MS-Anwendungen
  • 70 % Cyanopropyl-Polysilphenylen-Siloxan
  • Hochtemperatur
  • Speziell für die Trennung von Fettsäuremethylestern (FAMEs) entwickelt
  • Branchenübliche Säule für die FAME-Analyse
  • Ideal für die cis/trans-Isomer-Trennung
  • Polare Phase
  • Lange Lebensdauer
Spezifikation
Typ BPX70 GC-Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Temperaturbereich 50°bis 260 °C
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 120 mm