Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Kapillarelektrophoreseschlauch
Beschreibung
- Hergestellt aus Leitungen mit Präzisionsöffnung
- Großer pH-Bereich
- ID 30, 50, 75 und 100 μm
- Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Unbehandelte Leitungen für die Kapillarelektrophorese
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Elektrophoreseschlauch, unbehandelt 0.363 mm AD x 0.05 mm ID x 1 m Länge |
| Beschreibung | Unbehandelt |
| Ausführung | Hydrophobe und hydrophile Oberflächenbehandlungen |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,002 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.05 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.363 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
| Material | Schläuche mit Präzisionsöffnung |