Learn More
Applied Biosystems™ Kapillarschneider, 310 genetischer Analysator
Artikelnummer. 17142959 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 2
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17142959 Je 2 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17142959 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 401958
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dies ist ein Kapillar-Schneider für die Verwendung mit Kapillaren für 310 Genanalysatoren. Verkürzte Kapillaren können für Module mit kurzen Laufzeiten verwendet werden.
This is a capillary cutter for use with 310 Genetic Analyzer capillaries. Shortened capillaries can be used for short run modules.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) 310 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Produkttyp Kapillarschneider
Menge Je 2
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke