Learn More
Thermo Scientific™ Endkappen für Kapillarsäulen
Artikelnummer. 11827210 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
GC-Kapillarsäulen
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11827210 GC-Kapillarsäulen 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11827210 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 260EC111
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verhindern Sie die Kontamination von Säulen mit diesen universellen, wiederverwendbaren, farbcodierten Endkappen.
Vermeiden Sie die Kontamination der Säulen, indem Sie Thermo Scientific™ Kapillarsäulen-Endkappen verwenden. Diese universellen und wiederverwendbaren Anschlüsse sind farbcodiert, um sicherzustellen, dass die Säule in der richtigen Lage eingesetzt wird.
  • Verhindern Säulenkontamination aufgrund fehlender Säulenversiegelungen oder Septum-Säulenversiegelungen
  • Unterschiedlich gefärbte Fittings stellen die korrekte Reinstallation der Säule sicher
  • Wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Endkappen
Beschreibung Endkappen für Kapillarsäulen
Zur Verwendung mit (Geräte) GC-Kapillarsäulen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.