Learn More
Capecitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402039
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16402039 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402039 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB00161g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capecitabine
CAS 154361-50-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H22FN3O6
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 359.35
Formelmasse 359.35
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death