Learn More
SPEX™ Cap-Mat für Quadrat-Well-Platte
Artikelnummer. 13541180 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2200 96-Mikrotiterplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13541180
Marke: SPEX™ 2201
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
SPEX™ Cap-Mat ist eine Dichtmatte, die speziell für die 2200 96-Well-Titrierplatte entwickelt wurde.
  • Versiegelt die Wells der Titerplatte fest
  • Verhindert Verschüttungen und Kontamination von Well zu Well.
  • Hergestellt aus robustem Silikongummi
  • Kann sterilisiert und wiederverwendet werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2200 96-Mikrotiterplatte
Material Silikonkautschuk