Learn More
Wheaton™ Kappe
220.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Spezifikation
Verschlussgröße | 20 bis 400 mm |
Produkttyp | Kappe |
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Polyethylenschaum-Liner |