Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke: Paragon Scientific™ CFO12UKC
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
4000 to 20,000 cSt | |
20 | |
ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 | |
600 |
Yes | |
D 445, D 446 | |
UKAS ISO 17025 calibration |
Vorlaufzeit 8 Wochen