Learn More
behr Labor-Technik™ Kanister
Beschreibung
- Kanister aus weißem HDPE
- UN-zertifiziert
- Schraubverschluss
- Geeignet für gefährliche Güter
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 25 l |
| Zertifizierung/Konformität | UN-zertifiziert |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PE-Kanister 25 l, weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Transport und die Lagerung von Gefahrstoffen |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |