missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Canine TNF-alpha DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Canine TNF-alpha DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies canine TNF-alpha.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 15 x 96-Well-Platten |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 403922 |
| Synonym | APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur