missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Canine Parvovirus Antibody (8H7), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-73204UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Canine Parvovirus Monoclonal specifically detects Canine Parvovirus in Virus samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
Spezifikation
| Parvovirus | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Parvovirus, Canine (8H7) | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| ELISA | |
| 8H7 | |
| ELISA, Sandwich ELISA | |
| CPV, Parvo | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Canine parvovirus. | |
| 0.2 mL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur