missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Canine IL-2 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021032
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021032

Marke: R&D Systems™ DY1815

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sufficient for at least 15 96-well plates

The Canine IL-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies canine IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 15 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 62.50 to 4000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 403989
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt