missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Canine HGF ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Canine HGF quantitates canine HGF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine HGF.
Der Hepatozyten-Wachstumsfaktor reguliert das Zellwachstum, die Zellmotilität und die Morphogenese durch Aktivierung einer Tyrosinkinase-Signalkaskade nach der Bindung an den proto-onkogenen c-Met-Rezeptor. Der Hepatozyten-Wachstumsfaktor wird von mesenchymalen Zellen sezerniert und wirkt als multifunktionales Zytokin auf Zellen hauptsächlich epithelialen Ursprungs. Seine Fähigkeit, Mitogenese, Zellmotilität und Matrixinvasion zu stimulieren, verleiht ihm eine zentrale Rolle bei der Angiogenese, der Tumorgenese und der Geweberegeneration. Es wird als einzelnes inaktives Polypeptid sezerniert und von Serin-Proteasen in eine 69 kDa-Alpha-Kette und 34 kDa-Beta-Kette gespalten. Eine Disulfidbindung zwischen der Alpha- und der Beta-Kette erzeugt das aktive, heterodimerische Molekül. Das Protein gehört zur Plasminogen-Unterfamilie der S1-Peptidasen, hat aber keine nachweisbare Protease-Aktivität. Das alternative Spleißen dieses Gens erzeugt zwei Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | C230052L06Rik; DFNB39; aus Fibroblasten gewonnener zytotoxischer Tumorfaktor; F-TCF; Hepatozyten-Wachstumsfaktor; Hepatozyten-Wachstumsfaktor (Hepapoietin A; Streufaktor); Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Alpha-Kette; Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Beta-Kette; Hepatopoeitin A; Hepatoepoetin-A; HepatopoetinA; Hepatoetin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; aus Lungenfibroblast hergestelltes Mitogen; NK1; NK2; Streufaktor; SF; SF/HGF |
| Assay-Bereich | 0,24 bis 60 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,24 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | Q867B7. |
| Gensymbol | Hgf |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur