missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Canine HGF ELISA Kit

Artikelnummer. 17144809
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17144809

Marke: Invitrogen™ EC7RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Canine HGF quantitates canine HGF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine HGF.

Der Hepatozyten-Wachstumsfaktor reguliert das Zellwachstum, die Zellmotilität und die Morphogenese durch Aktivierung einer Tyrosinkinase-Signalkaskade nach der Bindung an den proto-onkogenen c-Met-Rezeptor. Der Hepatozyten-Wachstumsfaktor wird von mesenchymalen Zellen sezerniert und wirkt als multifunktionales Zytokin auf Zellen hauptsächlich epithelialen Ursprungs. Seine Fähigkeit, Mitogenese, Zellmotilität und Matrixinvasion zu stimulieren, verleiht ihm eine zentrale Rolle bei der Angiogenese, der Tumorgenese und der Geweberegeneration. Es wird als einzelnes inaktives Polypeptid sezerniert und von Serin-Proteasen in eine 69 kDa-Alpha-Kette und 34 kDa-Beta-Kette gespalten. Eine Disulfidbindung zwischen der Alpha- und der Beta-Kette erzeugt das aktive, heterodimerische Molekül. Das Protein gehört zur Plasminogen-Unterfamilie der S1-Peptidasen, hat aber keine nachweisbare Protease-Aktivität. Das alternative Spleißen dieses Gens erzeugt zwei Transkriptvarianten, die verschiedene Isoformen kodieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer C230052L06Rik; DFNB39; aus Fibroblasten gewonnener zytotoxischer Tumorfaktor; F-TCF; Hepatozyten-Wachstumsfaktor; Hepatozyten-Wachstumsfaktor (Hepapoietin A; Streufaktor); Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Alpha-Kette; Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Beta-Kette; Hepatopoeitin A; Hepatoepoetin-A; HepatopoetinA; Hepatoetin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; aus Lungenfibroblast hergestelltes Mitogen; NK1; NK2; Streufaktor; SF; SF/HGF
Assay-Bereich 0,24 bis 60 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,24 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q867B7.
Gensymbol Hgf
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel HGF
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt