Learn More
Kanadische Pestizidmischung 3 20-1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328388 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328388 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000479AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azadirachtin A∣Chlorfenapyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Daminozide∣Dodemorph∣Etridiazole∣Fludioxonil∣Fluopyram∣MGK 264∣Naled∣Parathion-methyl∣Pyrethrins
CAS 11141-17-6, 122453-73-0, 210880-92-5, 736994-63-1, 1596-84-5, 1593-77-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azadirachtin A∣Chlorfenapyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Daminozide∣Dodemorph∣Etridiazole∣Fludioxonil∣Fluopyram∣MGK 264∣Naled∣Parathion-methyl∣Pyrethrins
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyantraniliprole 20 μg/ml∣Fludioxonil 20 μg/ml∣Fluopyram 20 μg/ml∣Etridiazole 30 μg/ml∣Chlorfenapyr 50 μg/ml∣Clothianidin 50 μg/ml∣Dodemorph 50 μg/ml∣MGK 264 50 μg/ml∣Parathion-methyl 50 μg/ml∣Pyrethrins 50 μg/ml∣Daminozide 100 μg/ml∣Naled 100 μg/ml∣Azadirachtin A 1000 μg/ml