Learn More
Kanadische Pestizidmischung 3 100µg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327972 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327972 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09001042TO
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
CAS 57960-19-7, 11141-17-6, 131860-33-8, 63-25-2, 74115-24-5, 210880-92-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acequinocyl∣Azadirachtin A∣Azoxystrobin∣Carbaryl∣Clofentezine∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Dodemorph∣Fluopyram∣Hexythiazox∣Pyrethrins∣Quintozene∣Tebufenozide∣Teflubenzuron
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Toluol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acequinocyl 100 μg/mL∣Azadirachtin A 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Teflubenzuron 100 μg/mL
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.