Learn More
Kanadische Pestizidmischung 2B 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| CAS | 110488-70-5, 55-38-9, 35554-44-0, 300-76-5, 298-00-0, 148477-71-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dimethomorph∣Fenthion∣Imazalil∣Naled∣Parathion-methyl∣Spirodiclofen∣Spiroxamine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dimethomorph 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Spirodiclofen 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL |