Learn More
Canada-Balsam, naturgefiltert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427747
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427747 25 g 25 Gramm
11437747 100 g 100 Gramm
11447747 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16289.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Befestigungsmedium für die Mikroskopie
Canada balsam, is used in film forming and masking. It is also used as a mounting media for microscopy. It is also used in chemical, Pharmaceutical research, pharmaceutical intermediate and research. Canada Balsam is used in the preparation of slide mounts. A turpentine made of resin which is dissolved in essential oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kanada-Balsam wird zur Folienbildung und Maskierung verwendet, sowie als Montagemedium für die Mikroskopie. Ferner findet der Verwendung in der chemischen und pharmazeutischen Forschung. Kanada-Balsam wird bei der Vorbereitung von Objektträgern verwendet. Ein in ätherischen Ölen gelöstes Terpentin aus Harz.
Löslichkeit
Es ist löslich in Benzol, Chloroform, Xylol, Ethylacetat, Ether, Zedernöl und Terpentinenöl. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8007-47-4
MDL-Nummer MFCD00132800
Synonym Balsam Canada
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Canada balsam
Namenshinweis Natural filtered
Dichte 0.99 g/mL
Flammpunkt 43°C (109°F)
Brechungsindex 1.523
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Merck Index 14,946
Löslichkeitsinformationen It is soluble in benzene,chloroform,xylene,ethyl acetate,ether,oil of cedar,and oil of turpentine. Insoluble in water.
Physikalische Form Besonders viskose Flüssigkeit