Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothecin
Artikelnummer. 15464889
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15464889
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62523.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zytotoxisches Antitumormittel, das Topoisomerase I hemmt
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3-4-7689
Synonym (S)-(+)-Camptothecin
Spezifikation
Beschreibung Gelb
Menge 1 g
Summenformel C20H16N2O4
Formelmasse 348,35g/mol
Schmelzpunkt 260 °C
Produkttyp Apoptose-Reagenz
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zytotoxisches Antitumormittel, das Topoisomerase I hemmt
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Camptothecin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Camptothecin