Learn More
(+/-)-Campher-10-Sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400453
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400453 500 g 500 Gramm
11490443 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12620.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5872-08-2 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(+)-Camphor-10-sulfonic acid is used as a resolving agent for chiral amines and other cations. It is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredient such as trimetaphan camsilate, which is used to reduce bleeding during neurosurgery. Further, it is involved in the transglucosidation of methyl and ethyl D-glucopyranosides by alcoholysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+)-Campher-10-Sulfonsäure wird zur Trennung von chiralen Aminen und anderen Kationen verwendet. Ist an der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Trimetaphancamsilat beteiligt, das Blutungen bei neurochirurgischen Eingriffen reduziert. Ist auch an der Transglucosidierung von Methyl- und Ethyl-D-Glucopyranosiden durch Alkoholyse beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8-2-5872
Summenformel C10H16O4S
Molekulargewicht (g/mol) 232.29
MDL-Nummer MFCD00074827
InChI-Schlüssel MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
Synonym reychler's acid, camphorsulfonic acid, d-camphorsulfonic acid, camphersulfosaeure, --10-camphorsulfonic acid, 2-oxobornane-10-sulphonic acid, d-10-camphorsulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, l-camphor-10-sulfonic acid, +-10-camphorsulfonic acid
PubChem CID 18462
ChEBI CHEBI:55379
IUPAC-Name (7,7-Dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl)methansulfonsäure
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3205973
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 232.3
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (+/-)-Camphor-10-sulfonic acid