Learn More
Camphen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16340448 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16340448 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16340448 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S710
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
(+ )-Camphen5794-03-61000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Camphene
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 79-92-5, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C10H16
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC-Name 3,3-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
PubChem CID 6616
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:3830
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch